Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L02809.0BEA 793 EUR
L02809.0B L02809.30 L02809.18
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) vesiliuos
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Tiheys: 0,990
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II