Tetrametyyliammoniumhydroksidi 25% vesiliuos
Toimittaja: Wako
Vaara
WAKO206-15035EA 277 EUR
WAKO206-15035
Tetrametyyliammoniumhydroksidi 25% vesiliuos
Tetrametyyliammoniumhydroksidi
Kaava: C₄H₁₃NO
MW: 91,15 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008280
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II