Ammoniakkiliuos 25%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Ammoniakki
271402TEA 49.68 EUR
271402T
Ammoniakkiliuos 25%, GPR RECTAPUR®
Ammoniakkiliuos
Kaava: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Kiehumispiste: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –60…–57,5 °C
Tiheys: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066650
CAS-numero: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 25 %
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm