Rikkihappo concentrate for dilution to 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
38308-1EAEA 80.62 EUR
38308-1EA
Rikkihappo concentrate for dilution to 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective