Rikkihappo 0.5 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09981.0001EA 14.05 EUR
1.09981.0001
Rikkihappo 0.5 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 135 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material