Kaliumhydroksidi concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Kalilipeä
38070-1EAEA 48 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Kaliumhydroksidi concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Kaliumhydroksidi
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: KOH
MW: 56,11 g/mol
Kiehumispiste: >100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective