Hopeanitraatti concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
38310-6X1EAEA 419.39 EUR
38310-6X1EA 38310-1EA
Hopeanitraatti concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) mittaliuos, Fluka™
Hopeanitraatti
Concentrate for 1L standard solution
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective