Guanidiinihydrokloridi
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE21369121-1KGEA 133 EUR
MOLE21369121-1KG MOLE21369121-5KG
Guanidiinihydrokloridi
Guanidiinihydrokloridi
Kaava: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Sulamispiste: 185 °C
Tiheys: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013026
CAS-numero: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg