N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO20690-0250EA
0
EUR
ACRO20690-0250
N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi
N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi
Kaava:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Sulamispiste: 188…190 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012556 CAS-numero: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to beige to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Total base | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % |