Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80448.2500EA 451 EUR
4.80448.2500 4.80448.9030 4.80448.9185
Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Asetonitriili kanssa 0,1% (v/v) Trifluorietikkahappo
Tiheys: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)