Trifluorietikkahappo 0,05% (v/v) vesiliuos, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80170.2500EA 108 EUR
4.80170.2500
Trifluorietikkahappo 0,05% (v/v) vesiliuos, LiChrosolv® HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Trifluorietikkahappo
Kaava: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004169
CAS-numero: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg