Oksaalihappodihydraatii, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Varoitus
|
0187.9025EA
0
EUR
0187.9025
0187.1000
Oksaalihappodihydraatii, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Oksaalihappodihydraatii
Kaava:
HO₂CCO₂H·2H₂O MW: 126,07 g/mol Kiehumispiste: 149…160 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 101 °C Tiheys: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00149102 CAS-numero: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 12,07043 |
Testitulosten erittely
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | 99.5 - 102.5 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 0.001 % |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Substances Darkened by Hot H2SO4 | passes test |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Calcium (Ca) | max. 5 |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 2 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |