Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLEM70678137EA 52.9 EUR
MOLEM70678137
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Kaava: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416,2 g/mol
Sulamispiste: > 300 °C
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150026
CAS-numero: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544