Magnesiumsulfaatti-7 H2O ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
0662-2.5KGEA 267 EUR
0662-2.5KG 0662-1KG 0662-500G
Magnesiumsulfaatti-7 H2O ACS
Magnesiumsulfaatti-7 H2O
Kaava: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Sulamispiste: 1124 °C
Tiheys: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149785
CAS-numero: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now
Testitulosten erittely
Ammonium 0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%