Magnesiumsulfaatti-7 H2O, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500EA 75 EUR
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.9999 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesiumsulfaatti-7 H2O, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Magnesiumsulfaatti-7 H2O
Kaava: MgSO₄·7H₂O
MW: 246,48 g/mol
Sulamispiste: 1124 °C
Tiheys: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149785
CAS-numero: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)