Ammoniummolybdaatti (VI) ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
43206.14EA 757 EUR
43206.14 43206.22
Ammoniummolybdaatti (VI) ≥99.99% (metals basis)
Ammoniummolybdaatti (VI)
Kaava: H₈MoN₂O₄
MW: 196,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011596
CAS-numero: 13106-76-8
EINECS: 236-031-3