Kupari(II)nitraatti-3 H2O, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02753.9025EA 0 EUR
1.02753.9025 1.02753.0250 1.02753.1000
Kupari(II)nitraatti-3 H2O, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kupari(II)nitraatti-3 H2O
Kaava: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241,6 g/mol
Sulamispiste: 114 °C
Tiheys: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149671
CAS-numero: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer