5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25 M in acetonitrile, Novabiochem® activator solution
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: ETT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.57000.4000EA 0 EUR
8.57000.4000 MERC8.57000.1000
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25 M in acetonitrile, Novabiochem® activator solution
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Kaava: C₃H₆N₄S
MW: 130,2 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa) (Acetonitrile)
Leimahduspiste: 2 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068733
CAS-numero: 89797-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II