Kupari(II)sulfaatti-5 H2O 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
23174.233EA 41.7 EUR
23174.233 23174.460 23174.360 23174.290
Kupari(II)sulfaatti-5 H2O 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi
Kupari(II)sulfaatti-5 H2O
Kaava: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Tiheys: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149681
CAS-numero: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test