Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10661.18EA 468 EUR
ABCRAB202043.0001 10661.18 10661.09
Cadmium chloride hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmium chloride hydrate
Kaava: CdCl₂·H₂O
MW: 201,329 g/mol
Sulamispiste: 565 °C
Tiheys: 3,327 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 654054-66-7
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,II