Cadmium chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
20129.14EA 134 EUR
20129.14 20129.22
Cadmium chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Cadmium chloride hydrate
Kaava: CdCl₂·H₂O
MW: 201,329 g/mol
Sulamispiste: 565 °C
Tiheys: 3,327 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 654054-66-7
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,II