L(+)-asparagiini
Toimittaja: Molekula
MOLE15650008-100GEA 46.3 EUR
MOLE15650008-100G
L(+)-asparagiini
L(+)-asparagiini
Kaava: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Kiehumispiste: 343 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 234…235 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064401
CAS-numero: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg