L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii 99.0-102.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
33241.22EA 86.9 EUR
33241.22 33241.A4 33241.36
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii 99.0-102.0% ACS
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Sulamispiste: 70…80 °C
Tiheys: 1,77
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (unspecified) 99.0-102.0% C₄H₄KNaO₆.4H₂O
Impurity content Ca 0.005%
Insoluble material 0.005%
pH of a 5% solution 6.0-8.5 at 25°C
Impurity content Chloride (as Cl) 0.0015
Impurity content Fe 0.001%
Impurity content PO₄ 0.002%
Impurity content SO₄ 0.005%
Impurity content NH₄ 0.002%
Trace Metals (as Pb) 5ppm