L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08087.9012EA 1450 EUR
1.08087.9012 1.08087.1000 1.08087.5000 1.08087.0500 1.08087.9050
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Sulamispiste: 70…80 °C
Tiheys: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 12,07840
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 80 °C
Molar Mass 282.23 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)