(S)-(+)-1,2-Propaanidioli
Toimittaja: Molekula
MOLE43121408-1GEA 91.8 EUR
MOLE43121408-1G
(S)-(+)-1,2-Propaanidioli
(S)-(+)-1,2-Propaanidioli
Kaava: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004539
CAS-numero: 4254-15-3