L(+)-isoleusiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM12370710EA 831 EUR
MOLEM12370710
L(+)-isoleusiini
L(+)-isoleusiini
Kaava: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Sulamispiste: 279…280 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064222
CAS-numero: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 13,05198