L(+)-valiini
Toimittaja: EDQM
EDQMV0030000EA 251 EUR
EDQMV0030000
L(+)-valiini
L(+)-valiini
Kaava: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kiehumispiste: 217 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 86 °C
Tiheys: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064220
CAS-numero: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 12,10046