L(+)-valiini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16006.0025EA 33.1 EUR
8.16006.0025 8.16006.9999 8.16006.0100
L(+)-valiini syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
L(+)-valiini
Kaava: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kiehumispiste: 217 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 86 °C
Tiheys: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064220
CAS-numero: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 12,10046
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)