D(+)-Tryptofaani ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO168635000 ACRO168630250 ACRO168631000 ACRO168630050
D(+)-Tryptofaani ≥99%
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 280 to 283 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005647
CAS-numero: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
UN: 0000
Merck Index: 14,09797
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +29.5° to +33.5° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm