D(+)-Tryptofaani
Toimittaja: Molekula
MOLEM38891077EA 159 EUR
MOLEM38891077
D(+)-Tryptofaani
D(+)-Tryptofaani
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 280…283 °C
MDL numero: MFCD00005647
CAS-numero: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797