L(-)-tryptofaani ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 99%
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 280° 285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
Optical Rotation: -31° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064340
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 g A10230.22
25 g A10230.14
500 g A10230.36
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 280° 285°
Kaavan mukainen molekyylipaino 204.23
CAS-nro 73-22-3
Puhtaus 99%
Molekyylikaava C11H12N2O2
MDL No. MFCD00064340
Merck reference 14,9797
Fysikaalinen muoto Powder
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm