L(-)-tryptofaani
Toimittaja: PanReac AppliChem
A1645.1000 A1645.0250 A1645.9025 A1645.0500 A1645.0100 A1645.0025
L(-)-tryptofaani
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: ambient
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
UN: 0000
Merck Index: 12,09929
Order Now
TILAUS
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm