L(-)-tryptofaani
EDQMT2610000EA 282 EUR
EDQMT2610000
L(-)-tryptofaani
L(-)-tryptofaani
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929