L(-)-tryptofaani ≥99% biokemiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
UN: 0000
Merck Index: 12,09929
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Specific optical rotation (5 %; HCl 1 N) 1.5 - 2.5 °
Foreign amino acids Max. 0.3 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ninhydrin-positive substances (glycine) Max. 0.1 %
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Plastic bottle for solids 25 g 28821.131
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm