L(-)-tryptofaani
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0172.00EA 388 EUR
PROOMM0172.00
L(-)-tryptofaani
L(-)-tryptofaani
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Sulamispiste: 290 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064340
CAS-numero: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929