5-Hydroksi-L-tryptofaani ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Sulamispiste: 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige to light grey Powder
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 25 g ACRO148290250
Glass bottle for solids 1 g ACRO148290010
Glass bottle for solids 5 g ACRO148290050
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm