(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO378520010EA 136 EUR
ACRO378520010 ACRO378520050
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kiehumispiste: 130 °C (3mbar)
Tiheys: 1,055 g/cm³
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063165
CAS-numero: 938-79-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %