(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09464.03EA 254 EUR
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kiehumispiste: 270…272 °C
Tiheys: 1,055
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063165
CAS-numero: 938-79-4