(R)-(-)-Hydratrooppihappo
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kiehumispiste: 257 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 29…32 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00063140
CAS-numero: 7782-26-5
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 250 mg ACRO264662500
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm