(R)-(-)-Hydratrooppihappo ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17639.03EA 454 EUR
A17639.03 A17639.01
(R)-(-)-Hydratrooppihappo ≥97%
(R)-(-)-Hydratrooppihappo
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kiehumispiste: 264…266 °C
Sulamispiste: 32…34 °C
Tiheys: 1,100
Leimahduspiste: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063140
CAS-numero: 7782-26-5