(S)-(+)-Hydratropic acid ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kiehumispiste: 115°C (1mmHg)
Sulamispiste: 29°C - 32°C
Tiheys: 1,1
Leimahduspiste: >110°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063139
CAS-numero: 7782-24-3
Testitulosten erittely
Appearance Off-white Low melting solid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 1 g ACRO264650010
Glass bottle for solids 250 mg ACRO264652500
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 1.1
Leimahduspiste >110°C
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm