D(+)-Tyrosiini ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Kiehumispiste: 351 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 310-314 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063073
CAS-numero: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g A17709.03
25 g A17709.14
5 g A17709.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 310-314°
Kaavan mukainen molekyylipaino 181.19
CAS-nro 556-02-5
Puhtaus 99%
Molekyylikaava C9H11NO3
MDL No. MFCD00063073
Merck reference 14,9839
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm