L(-)-tyrosiini
Toimittaja: EDQM
EDQMT2900000EA 251 EUR
EDQMT2900000
L(-)-tyrosiini
L(-)-tyrosiini
Kaava: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Kiehumispiste: 351 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 285 °C
Tiheys: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002606
CAS-numero: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 12,09970