5-Kloori-1-fenyylitetratsoli
Toimittaja: Molekula
Synonyms: 5-Chloro-1-phenyltetrazole
M83812013
MOLEM83812013EA 187 EUR
MOLEM83812013
5-Kloori-1-fenyylitetratsoli
5-Kloori-1-fenyylitetratsoli
Kaava: C₇H₅ClN₄
MW: 180,6 g/mol
Sulamispiste: 121…123 °C
MDL numero: MFCD00003128
CAS-numero: 14210-25-4
EINECS: 238-065-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II