Linolihappo ≥99%, Ultrapure
Toimittaja: VWR Chemicals
0660-10GEA 222 EUR
0660-10G
Linolihappo ≥99%, Ultrapure
Linolihappo
Kaava: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –5 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064241
CAS-numero: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Order Now
Testitulosten erittely
Purity ≥99 %