Linolihappo
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10006834-1EA
210
EUR
CAYM10006834-1
Linolihappo
Linolihappo
Kaava:
C₁₈H₃₂O₂ MW: 280,45 g/mol Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –5 °C Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00064241 CAS-numero: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |