Linolihappo
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM760716-1EA 23.4 EUR
CAYM760716-1
Linolihappo
Linolihappo
Kaava: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –5 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064241
CAS-numero: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527