Kaliumsorbaatti
Toimittaja: EDQM
Varoitus
EDQMP2650000EA 282 EUR
EDQMP2650000
Kaliumsorbaatti
Kaliumsorbaatti
Kaava: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Sulamispiste: 270 °C
Tiheys: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016546
CAS-numero: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/23/2297123.jpg