1,7-Oktadieeni 98.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO129351000EA 106 EUR
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Oktadieeni 98.5%
1,7-Oktadieeni
Kaava: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Kiehumispiste: 114…121 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 0,74 g/cm³
Leimahduspiste: 9 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008668
CAS-numero: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %