1,7-Oktadiyyni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO171340500EA 333 EUR
ACRO171340500 ACRO171340100
1,7-Oktadiyyni 98%
1,7-Oktadiyyni
Kaava: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Kiehumispiste: 136 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –32 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³
Leimahduspiste: 23 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008580
CAS-numero: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %